C1535
Cibacron Blue 3GA Agarose
Type 3000-CL, saline suspension
Sinônimo(s):
1-amino-4-[4-[[4-chloro-6-(2-sulfoanilino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-3-sulfoanilino]-9,10-dioxoanthracene-2-sulfonic acid
Selecione um tamanho
R$ 970,00
Previsão de entrega em09 de abril de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 970,00
Previsão de entrega em09 de abril de 2025
Produtos recomendados
fonte biológica
plant
Nível de qualidade
tipo
Type 3000-CL
Formulário
saline suspension
Extensão da rotulagem
2-6 μmol per per mL
técnica(s)
affinity chromatography: suitable
Matriz
cross-linked 4% beaded agarose
capacidade
≥5 mg/mL binding capacity (bovine serum albumin)
adequação
suitable for chromatography
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].Nc1c(cc(Nc2ccc(Nc3nc(Cl)nc(Nc4cccc(c4)S([O-])(=O)=O)n3)c(c2)S([O-])(=O)=O)c5C(=O)c6ccccc6C(=O)c15)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C29H20ClN7O11S3.3Na/c30-27-35-28(33-13-4-3-5-15(10-13)49(40,41)42)37-29(36-27)34-18-9-8-14(11-20(18)50(43,44)45)32-19-12-21(51(46,47)48)24(31)23-22(19)25(38)16-6-1-2-7-17(16)26(23)39;;;/h1-12,32H,31H2,(H,40,41,42)(H,43,44,45)(H,46,47,48)(H2,33,34,35,36,37);;;/q;3*+1/p-3
chave InChI
VZPXDCIISFTYOM-UHFFFAOYSA-K
Aplicação
forma física
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)