C1235
Cholesterol Oxidase microbial
recombinant, lyophilized powder, ≥10 units/mg protein
Sinônimo(s):
Cholesterol: oxygen oxidoreductase
About This Item
Produtos recomendados
forma
lyophilized powder
atividade específica
≥10 units/mg protein
peso molecular
55 kDa
solubilidade
50 mM potassium phosphate buffer, pH 7.0: soluble
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
Nota de preparo
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Protocolos
Enzymatic activity assay for cholesterol oxidase, excluding specific product numbers, providing guidelines for accurate cholesterol oxidase assays.