C1022
Carmine
≥42.0% purity, powder
Sinônimo(s):
Alum lake of carminic acid, Cochineal, Nacarat, Natural Red 4
About This Item
Produtos recomendados
product name
Carmine, powder, ≥42.0% (UV-vis)
Nível de qualidade
Ensaio
≥42.0% (UV-vis)
forma
powder
cor
red
solubilidade
ammonium hydroxide: 1 mg/mL
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/C22H20O13/c1-4-8-5(2-6(24)9(4)22(33)34)13(25)10-11(15(8)27)16(28)12(18(30)17(10)29)21-20(32)19(31)14(26)7(3-23)35-21/h2,7,14,19-21,23-24,26,28-32H,3H2,1H3,(H,33,34)
chave InChI
DGQLVPJVXFOQEV-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1