Documentos Principais
C0980
Sigma-Aldrich
Z-Gly-Pro-Arg 7-amido-4-trifluoromethylcoumarin trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
Z-GPR-AFC trifluoroacetate salt
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 3.065,00
R$ 3.065,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 3.065,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C33H35F6N7O9
Peso molecular:
787.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.32
R$ 3.065,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO or DMF: 20 mM
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(=N)NCCC[C@H](NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)CNC(=O)OCc2ccccc2)C(=O)Nc3ccc4c(OC(=O)C=C4C(F)(F)F)c3
InChI
1S/C31H34F3N7O7/c32-31(33,34)21-15-26(43)48-24-14-19(10-11-20(21)24)39-27(44)22(8-4-12-37-29(35)36)40-28(45)23-9-5-13-41(23)25(42)16-38-30(46)47-17-18-6-2-1-3-7-18/h1-3,6-7,10-11,14-15,22-23H,4-5,8-9,12-13,16-17H2,(H,38,46)(H,39,44)(H,40,45)(H4,35,36,37)/t22-,23-/m0/s1
chave InChI
YNFWCRXESGJYDC-GOTSBHOMSA-N
Informações sobre genes
human ... GZMA(3001)
mouse ... GZMA(14938)
rat ... GZMA(266708)
Amino Acid Sequence
Z-Gly-Pro-Arg-AFC
Aplicação
Fluorogenic substrate for granzyme A.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
M J Smyth et al.
The Journal of biological chemistry, 267(34), 24418-24425 (1992-12-05)
We have purified a 30-kDa serine protease (designated RNK-Met-1) from the granules of the rat large granular lymphocyte leukemia cell line (RNK-16) that hydrolytically cleaves model peptide substrates after methionine, leucine, and norleucine (Met-ase activity). Utilizing molecular sieve chromatography, heparin-agarose
F Velotti et al.
European journal of immunology, 22(4), 1049-1053 (1992-04-01)
Granzymes A-G are a family of serine proteases localized in the cytoplasmic granules of cytotoxic T lymphocytes (Masson, D. et al. Cell 1987. 49: 679) and granzyme A is secreted by T lymphocytes in response to antigenic stimulation. Granzyme A