BAH370800020
Bel-Art® Vortexer Attachment for Microcentrifuge Tubes
for tubes, 1.5 mL, no. of holes, 20, polypropylene
Sinônimo(s):
tube holder
Selecione um tamanho
R$ 1.520,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.520,00
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene
Características
for tubes 1.5 mL
no. of holes 20
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art H37080-0020
Descrição geral
Simultaneously vortex multiple 1.5ml microcentrifuge tubes using a standard vortexer.
- Two capacities available, 8 and 20 tube
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)