Documentos Principais
Z763748
BeadBug prefilled tubes, 2.0 mL capacity
with 0.5 mm Silica glass beads, acid washed
Sinônimo(s):
homogenization microtubes
Selecione um tamanho
50 EA
R$ 777,00
R$ 777,00
Previsão de entrega em31 de março de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 EA
R$ 777,00
About This Item
Código UNSPSC:
41106300
NACRES:
NB.22
R$ 777,00
Previsão de entrega em31 de março de 2025
Materiais
silica beads
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 50 ea
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific D1031-05
técnica(s)
PCR: suitable
Descrição geral
These prefilled tubes fit the BeadBug microtube homogenizer, and come with standard acid-washed glass beads, triple-pure zirconium beads, or stainless steel beads.
The triple-pure beads are molecular biology grade, and are acid washed, heat treated and tested free of nuclease.
The stainless steel beads are acid-washed as well.
All tubes are non-skirted with screw-caps
Informações legais
BeadBug is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)