B9680
Bay u9773
≥98% (HPLC), oil
Sinônimo(s):
6(R)-(4-Carboxyphenylthio)-5(S)-hydroxy-7(E),9(E),11(E),14(Z)-eicosatetraenoic acid
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
oil
cor
white
solubilidade
DMSO: >25 mg/mL
ethanol: >25 mg/mL
originador
Bayer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC\C=C/C/C=C\C=C\C=C\[C@@H](Sc1ccc(cc1)C(O)=O)[C@@H](O)CCCC(O)=O
InChI
1S/C27H36O5S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-16-25(24(28)15-14-17-26(29)30)33-23-20-18-22(19-21-23)27(31)32/h6-7,9-13,16,18-21,24-25,28H,2-5,8,14-15,17H2,1H3,(H,29,30)(H,31,32)/b7-6-,10-9-,12-11+,16-13+/t24-,25+/m0/s1
chave InChI
PKJINWOACFYDQN-RBVMPENBSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?