Documentos Principais
B9511
Sigma-Aldrich
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-fucopyranoside
chromogenic, ≥98% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
5-Bromo-4-chloro-3-indoxyl-beta-D-fucopyranoside
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 1.226,00
25 MG
R$ 4.883,00
R$ 1.226,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 1.226,00
25 MG
R$ 4.883,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H15BrClNO5
Número CAS:
Peso molecular:
392.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.32
R$ 1.226,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Nome do produto
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-fucopyranoside, ≥98% (HPLC)
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
solubilidade
DMF: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H]1O[C@@H](Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H15BrClNO5/c1-5-11(18)12(19)13(20)14(21-5)22-8-4-17-7-3-2-6(15)10(16)9(7)8/h2-5,11-14,17-20H,1H3/t5-,11+,12+,13-,14+/m1/s1
chave InChI
ZMYJTGDNFZJYFN-MFWXUWBHSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)