B8063
BML-210
≥98% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
N1-(2-aminophenyl)-N8-phenyl-octanediamide
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to very faintly yellow
solubilidade
DMSO: >20 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccccc1NC(=O)CCCCCCC(=O)Nc2ccccc2
InChI
1S/C20H25N3O2/c21-17-12-8-9-13-18(17)23-20(25)15-7-2-1-6-14-19(24)22-16-10-4-3-5-11-16/h3-5,8-13H,1-2,6-7,14-15,21H2,(H,22,24)(H,23,25)
chave InChI
RFLHBLWLFUFFDZ-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.