Documentos Principais
860699P
Avanti
C17:0 GB3 (synthetic)
powder
Sinônimo(s):
C17:0 Globotriaosylceramide
Selecione um tamanho
500 μG
R$ 4.168,00
R$ 4.168,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 μG
R$ 4.168,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C53H99NO18
Número CAS:
Peso molecular:
1038.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.28
R$ 4.168,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
package of 1 × 500 μg (860699P-500UG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
sphingolipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]1[C@H](OC[C@H](NC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@H](O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC)O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H]([C@H](O)[C@H]2O)O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H]([C@H](O)[C@H]3O)O)[C@@H]1O
InChI
1S/C53H99NO18/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-41(59)54-36(37(58)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)35-67-51-47(65)44(62)49(39(33-56)69-51)72-53-48(66)45(63)50(40(34-57)70-53)71-52-46(64)43(61)42(60)38(32-55)68-52/h28,30,36-40,42-53,55-58
chave InChI
FMSNZTFVKHTNKM-CNGLGKGFSA-N
Descrição geral
Globotriaosylceramide (GB3) is a glycosphingolipid.[1] It is located in the cell membrane of endothelial cell of glomeruli and human erythrocytes.[1][2]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Globotriaosylceramide (GB3) is a potent receptor for verotoxin. It is expressed at high concentrations in Burkitt lymphoma cell lines, human embryonal carcinoma and other tumor cells.[1]
Embalagem
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (860699P-500UG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Total synthesis of globotriaosylceramide (Gb3) and lysoglobotriaosylceramide (lysoGb3)
Nicolaou K C, et al.
Carbohydrate Research, 202, 177-191 (1990)
Modelling of the interaction of verotoxin-1 (VT1) with its glycolipid receptor, globotriaosylceramide (Gb3)
Nyholm P G, et al.
International Journal of Biological Macromolecules, 17(3-4), 199-204 (1995)