Documentos Principais
1.46509
Millipore
Transparent, gamma irradiated Bags
box of 125 bags, polyethylene, sterile; irradiated
Sinônimo(s):
Sterile transparent bags
About This Item
Código UNSPSC:
41122409
NACRES:
NC.81
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
polyethylene sleeve
Nível de qualidade
esterilidade
sterile; irradiated
Características
ready-to-use
embalagem
box of 125 bags
C x L da embalagem
21 cm × 21 cm
aplicação(ões)
microbiology
pharmaceutical
compatibilidade
for use with Contact Plate
temperatura de armazenamento
2-25°C
Descrição geral
Transparent Bags are sterile bags used to protect the plates from secondary contamination during transport outside of the cleanroom zone. These polyethylene bags are irradiated and can be used for a safe transport of Contact & Settle plates from production site to microbiology laboratory.
Aplicação
Transparent Bags are used to protect the plates from secondary contamination during transport
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
Settle plates for isolators and critical cleanrooms