B6813
Benidipine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(4R)-rel-3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-, 3-methyl 5-[(3R)-1-(phenylmethyl)-3-piperidinyl] ester, KW-3049, hydrochloride (1:1)
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
yellow
solubilidade
DMSO: ≥20 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.COC(=O)C1=C(C)NC(C)=C([C@@H]1c2cccc(c2)[N+]([O-])=O)C(=O)O[C@@H]3CCCN(C3)Cc4ccccc4
InChI
1S/C28H31N3O6.ClH/c1-18-24(27(32)36-3)26(21-11-7-12-22(15-21)31(34)35)25(19(2)29-18)28(33)37-23-13-8-14-30(17-23)16-20-9-5-4-6-10-20;/h4-7,9-12,15,23,26,29H,8,13-14,16-17H2,1-3H3;1H/t23-,26-;/m1./s1
chave InChI
KILKDKRQBYMKQX-MIPPOABVSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
We offers many products related to calcium channels for your research needs.