Documentos Principais
B6660
Nalgene® bottles, style 2114
capacity 500 mL
Sinônimo(s):
HDPE bottles, nalgene bottle, nalgene bottles
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
high-density polyethylene bottle
polypropylene cap
polypropylene screw closure
square translucent bottle
Junta
Joints threaded neck (53)
descrição
Not autoclavable
Características
with cap
embalagem
pack of 12 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene® 2114-0016
C × A × L da garrafa
74 mm × 146 mm × 74 mm
capacidade
500 mL
Descrição geral
Square, wide-mouth bottles
Informações legais
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)