Documentos Principais
B6410
Sigma-Aldrich
Nalgene® bottles, style 2114
capacity 175 mL
Sinônimo(s):
HDPE bottles, nalgene bottle, nalgene bottles
Selecione um tamanho
12 EA
R$ 669,00
R$ 669,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
12 EA
R$ 669,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
R$ 669,00
Check Cart for Availability
Materiais
high-density polyethylene bottle
polypropylene cap
polypropylene screw closure
square translucent bottle
Junta
Joints threaded neck (38-415)
descrição
Not autoclavable
Características
with cap
embalagem
pack of 12 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene® 2114-0006
diâm. da garrafa A x L
51 mm × 106 mm × 51 mm
capacidade
175 mL
Descrição geral
Square, wide-mouth bottles
Características e benefícios
  • Exhibits chemical resistance to a wide range of acids, bases, and alcohols
  • Excellent for freezer storage up to −100°C (−148°F)
  • Easy to fill as it has a wide mouth
  • Designed to save space in the freezer
  • Made up of non-toxic materials
  • Nalgene closures enable leak-proof bottles that prevent contamination of reagents
Informações legais
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)