B5683
Betaxolol hydrochloride
>98% (HPLC)
Sinônimo(s):
SL 75212
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>98% (HPLC)
forma
solid
condição de armazenamento
desiccated
cor
white
solubilidade
H2O: soluble 36 mg/mL
originador
Alcon
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CC(C)NCC(O)COc1ccc(CCOCC2CC2)cc1
InChI
1S/C18H29NO3.ClH/c1-14(2)19-11-17(20)13-22-18-7-5-15(6-8-18)9-10-21-12-16-3-4-16;/h5-8,14,16-17,19-20H,3-4,9-13H2,1-2H3;1H
chave InChI
CHDPSNLJFOQTRK-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ADRB1(153)
Aplicação
- for the preparation of crystals of (R,S)-betaxolol (BE-IV).
- to treat mammalian cells prior cell stimulation experiments.
- to study the solid structure of metoprolol.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3