Documentos Principais
B5651
Sigma-Aldrich
Benzyldimethyltetradecylammonium chloride
Sinônimo(s):
Benzyltetradecyldimethylammonium chloride
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)13N(Cl)(CH3)2CH2C6H5
Número CAS:
Peso molecular:
368.04
Beilstein:
4062599
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de substância PubChem:
descrição
cationic
pf
56-62 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C23H42N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18-21-24(2,3)22-23-19-16-15-17-20-23;/h15-17,19-20H,4-14,18,21-22H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
OCBHHZMJRVXXQK-UHFFFAOYSA-M
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)