B5057
7-Benzyloxy-4-trifluoromethylcoumarin
≥99% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
7-BFC
Selecione um tamanho
R$ 5.750,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 5.750,00
Produtos recomendados
Nome do produto
7-Benzyloxy-4-trifluoromethylcoumarin, ≥99% (HPLC), solid
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (HPLC)
Formulário
solid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C1=CC(=O)Oc2cc(OCc3ccccc3)ccc12
InChI
1S/C17H11F3O3/c18-17(19,20)14-9-16(21)23-15-8-12(6-7-13(14)15)22-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,10H2
chave InChI
WVKLERKKJXUPIK-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
rat ... Maoa(29253) , Maob(25750)
Aplicação
- in the SBAD2-3x-AAGLY hepatocyte-like cell (HLC) functional assay to measure the cytochrome P450 3A4 (CYP3A4)-dependent activity
- in O-dealkylation reaction to determine the activity of CYP3A
- to measure the activity of CYP3A-mediated 7-benzyloxy-4-trifluoromethylcoumarin O-debenzylase activity (BFCOD)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?