I6260
Monoclonal Anti-Human IgG (Fc specific) antibody produced in mouse
clone GG-7, ascites fluid
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
GG-7, monoclonal
contém
15 mM sodium azide
técnica(s)
indirect ELISA: 1:40,000
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- to study the relationship between cell size, cell cycle and specific recombinant protein productivity
- in the label-free homogeneous assay to identify inhibitors of a4b7 integrin-mediated cell adhesion to mucosal addressin cell adhesion molecule (MadCAM)
- in enzyme-linked immunosorbent assay
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)