B3063
BI-78D3
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-(2,3-Dihydrobenzol[b][1,4]dioxin-6-yl)-5-(5-nitrothiazol-2-ylthio)-4H-1,2,4-triazol-3-ol
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
tan
solubilidade
DMSO: >10 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1nnc(Sc2ncc(s2)[N+]([O-])=O)n1-c3ccc4OCCOc4c3
InChI
1S/C13H9N5O5S2/c19-11-15-16-12(25-13-14-6-10(24-13)18(20)21)17(11)7-1-2-8-9(5-7)23-4-3-22-8/h1-2,5-6H,3-4H2,(H,15,19)
chave InChI
QFRLDZGQEZCCJZ-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2