B0939
BAFF active human
Animal-component free, recombinant, expressed in Nicotiana, >97% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
B lymphocyte stimulator, B-cell-activating factor BAFF, BLyS, Dendritic cell-derived TNF-like molecule, TALL-1, TNF- and APOL-related leukocyte expressed ligand 1
Selecione um tamanho
R$ 3.229,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.229,00
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in Nicotiana
Ensaio
>97% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized
potência
≤50 ng/mL ED50
peso molecular
18-20 kDa (a glycosilated polypeptide chain containing 151 amino acids)
embalagem
pkg of 10 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezas
Endotoxin, tested (LAL test, < 0.04 EU/ ug protein)
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... TNFSF13B(10673)
Descrição geral
forma física
Reconstituição
Nota de análise
*activity results may vary with PBMC donors.
ED50 ≤ 50 ng/mL
Outras notas
p.I: 6.03
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)