B0561
Monoclonal Anti-BUB1 antibody produced in mouse
2 mg/mL, clone 14H5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Budding Uninhibited By Benzimidazoles 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
14H5, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
concentração
2 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: 4-8 μg/mL using HeLa cells treated with 20 μg/mL nacodazol
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BUB1(699)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)