Documentos Principais
AXYTF300
Pipette filter tips
for P-2, ultramicro, size 0.5-10 μL, pkg of 10x1000tips/cs
Sinônimo(s):
Pipette tips, pipette tips
About This Item
Código UNSPSC:
41121601
NACRES:
NB.02
tamanho:
0.5-10 μL
esterilidade:
non-sterile
Características:
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter
embalagem:
pkg of 10x1000tips/cs
fabricante/nome comercial:
Axygen Inc TF-300
Corning
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
clear
esterilidade
non-sterile
Características
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter
fabricante/nome comercial
Axygen Inc TF-300
Corning
embalagem
pkg of 10x1000tips/cs
tamanho
0.5-10 μL
Descrição geral
  • Axygen® Microvolume - Gilson-Style P2/P10 filter tips are optimized for use in sensitive biological applications for accurate results.
  • Features an aerosol-resistant filter to prevent the possible cross-contamination of samples.
  • The polyethylene aerosol filter is inserted robotically into the pipette tip to create a physical barrier in the tip for protecting samples from nuclease contamination.
Outras notas
Browse all pipette tips
Informações legais
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)