Documentos
AXYT400L
MAXYMum Recovery® ultra micro pipette tips
for Eppendorf®, size 0.5-10 μL, pkg of 20x1000tips/cs
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
Materiais
clear
esterilidade
non-sterile
Características
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
fabricante/nome comercial
Axygen Inc T-400-L
Corning
embalagem
pkg of 20x1000tips/cs
tamanho
0.5-10 μL
Outras notas
Browse all pipette tips
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.