Documentos Principais
BR705808
BRAND® Transferpette® S Pipette
capacity (10 μL), single-channel, fixed volume, mechanical, DE-M
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Características
single-channel fixed volume
mechanical
embalagem
case of 1 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 705808
capacidade
(10 μL)
Características e benefícios
  • Efficient: one-hand operation
  • Flexible: ergonomic design for all hand sizes
  • Reliable: volume-change protection prevents accidental adjustments
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Transferpette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)