AXYTF300LRS
MAXYMum Recovery® pipette filter tips
for P-2, racked, size 10 μL, pkg of 5x960tips/cs, sterile
Sinônimo(s):
Pipette tips, pipette tips
About This Item
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter
Corning
Produtos recomendados
Materiais
clear
esterilidade
sterile
Características
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter
fabricante/nome comercial
Axygen Inc TF-300-L-R-S
Corning
embalagem
pkg of 5x960tips/cs
tamanho
10 μL
Aplicação
Características e benefícios
- Tips create a physical barrier to prevent cross-contamination and block aerosols
- The DNA inhibitors free-polyethylene filters are fit into the tips robotically to prevent nuclease contamination
- Packed in sealed-bottom racks
- Tips are RNAse and DNAse free
- Non-pyrogenic
- High accuracy, yield, and precision
- Sample loss is reduced due to high fluid retention
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)