Documentos Principais
AXYT200CL
Axygen® Maxymum Recovery® Universal Fit Pipet tip
size 200 μL, clear, pkg of 20x1000tips/cs
Sinônimo(s):
MAXYMum Recovery® pipette tips, Pipette tips, pipette tips
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
volume:
200 μL
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
clear
esterilidade
non-sterile
Características
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
fabricante/nome comercial
Axygen Inc T-200-C-L
Corning
embalagem
pkg of 20x1000tips/cs
tamanho
200 μL
volume
200 μL
cor
clear
Características e benefícios
Axygen® MAXYMum Recovery® pipette tips have the following benefits:
  • Tips fit a broad range of single and multi-channel pipettors
  • Tips are made of polypropylene and are non-pyrogenic
  • Tips are RNAse and DNAse-free
  • Flexible walls and a series of internal sealing rings provides good fitting which requires less force to load and eject
  • Low-risk of sample loss due to high fluid retention
  • Low-risk of cross-contamination
  • Higher accuracy and precision
Outras notas
Browse all pipette tips
Informações legais
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)