Documentos Principais
AXYT1000CLR
MAXYMum Recovery® pipette tips
racked, capacity 1000 μL, clear, pkg of 5x1000tips/cs
Sinônimo(s):
pipet tips
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
volume:
1000 μL
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
clear
esterilidade
non-sterile
Características
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
fabricante/nome comercial
Axygen Inc T-1000-C-L-R
Corning
embalagem
pkg of 5x1000tips/cs
capacidade
1000 μL
volume
1000 μL
cor
clear
Categorias relacionadas
Outras notas
Browse all pipette tips
Informações legais
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)