Documentos Principais
AXYPCR384LC480W
PCR microplate for Roche® 480 LightCycler®
with film, size 384 wells, white, pkg of 5x10plates/cs, conical bottom white polypropylene wells
Sinônimo(s):
96 multiwell plate, 96 well PCR plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
conical bottom white polypropylene wells
esterilidade
non-sterile
fabricante/nome comercial
Axygen Inc PCR-384-LC480-W
Corning
embalagem
pkg of 5x10plates/cs
volume máximo
30 μL
tamanho
384 wells
volume de trabalho
30 μL
cor
white
adequação
suitable for PCR
tipo de ligação
non-treated surface
Descrição geral
  • Axygen® PCR microplate is ideal for use with Roche Light Cycler 480 system.
  • Uniform ultra-thin wall thickness facilitates optimal thermal transfer.
  • Includes Ultra Clear sealing film.
  • A printed alphanumeric grid enables well identification.
  • Free of DNase-/RNase and nonpyrogenic.
Informações legais
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LightCycler is a registered trademark of Roche
Roche is a registered trademark of Roche Molecular Systems, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)