Documentos Principais
AXYPCR0208CPC
PCR strip tubes
with strip caps, thin wall, 8 per strip, size 0.2 mL, clear, pkg of 10x125strips/cs
Sinônimo(s):
96 multiwell plate, 96 well PCR plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
cap (domed strip caps)
polypropylene
esterilidade
non-sterile
fabricante/nome comercial
Axygen Inc PCR-0208-CP-C
Corning
embalagem
pkg of 10x125strips/cs
tamanho
0.2 mL
cor
clear
clear
adequação
suitable for PCR
Características e benefícios
  • Made up of virgin polypropylene
  • Allows precise thermal transfer due to ultra-thin and consistent wall thickness
  • To prevent evaporation cap ensures a tight fit
  • Free From RNase-/DNase and nonpyrogenic in nature
  • Compatible with a wide variety of thermal cyclers
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3