Documentos
AXYP384240SQCSI
Corning® Axygen® Deep Well Microplate
indiv. wrapped, size 384 wells, working volume 240 μL, pkg of 50 ea, sterile
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiais
square bottom clear polypropylene wells
esterilidade
sterile
embalagem
pkg of 50 ea
fabricante/nome comercial
Axygen Inc P-384-240SQ-C-SI
Corning
volume máximo
250 μL
tamanho
384 wells
volume de trabalho
240 μL
tipo de ligação
non-treated surface
Informações legais
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.