Documentos Principais
AXYMCT060R
Microtubes
size 0.6 mL, red, pkg of 10x1000tubes/cs
Sinônimo(s):
centrifuge tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121702
NACRES:
NB.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
esterilidade
non-sterile
Características
RNase and DNase free
endotoxin free
graduations
fabricante/nome comercial
Axygen Inc MCT-060-R
Corning
embalagem
pkg of 10x1000tubes/cs
tamanho
0.6 mL
cor
red
conector
cap (push fit)
adequação
suitable for (centrifugation)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)