Documentos Principais
AV50952
Sigma-Aldrich
Anti-HCG_1646157 (AB2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-LOC440122
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
63 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the middle region of human hCG_1646157
Ações bioquímicas/fisiológicas
The amino acid sequence of hCG_1646157 is derived from an annotated genomic sequence (NT_024477) using gene prediction method: GNOMON, supported by mRNA and EST evidence. The exact function of hCG_1646157 remains unknown.
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: PVPNNLHMAQNACECNKDETLCHQSSLKKQGQTHTEKKHECNQCGKAFKR
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)