AV48129
Anti-CD36 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-CD36 molecule (thrombospondin receptor), Anti-CHDS7, Anti-FAT, Anti-GP3B, Anti-GP4, Anti-GPIV, Anti-PASIV, Anti-SCARB3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
peso molecular
53 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD36(948)
Descrição geral
Rabbit Anti-CD36 antibody recognizes bovine, rabbit, canine, human, pig, and rat CD36.
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sequência
forma física
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3