Documentos Principais
AV46165
Sigma-Aldrich
Anti-STIP1 (AB2) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinônimo(s):
Anti-HOP, Anti-IEF-SSP-3521, Anti-P60, Anti-STI1, Anti-STI1L, Anti-Stress-induced-phosphoprotein 1 (Hsp70/Hsp90-organizing protein)
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 2.017,00
R$ 2.017,00
Previsão de entrega em20 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 2.017,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.017,00
Previsão de entrega em20 de maio de 2025
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
63 kDa
reatividade de espécies
bovine, rat, horse, mouse, rabbit, human, dog
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... STIP1(10963)
Descrição geral
Stress-induced-phosphoprotein 1 (Hsp70/Hsp90-organizing protein) (STIP1, HOP, IEF-SSP-3521, STI1, STI1L, P60) is a co-chaperone that regulates and assists heat shock proteins (major chaperones). STIP1 links the chaperones Hsp70 and Hsp90 together to facilitate their function. HOP ensures the productive folding of substrate proteins by controlling the chaperone activities of HSP70 and HSP90.
Especificidade
Anti-STIP1 (AB2) polyclonal antibody reacts with bovine, human, mouse, rat, and canine stress-induced-phosphoprotein 1 (Hsp70/Hsp90-organizing protein) proteins..
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the C terminal region of human STIP1
Aplicação
Anti-STIP1 (AB2) polyclonal antibody is used to tag stress-induced-phosphoprotein 1 (Hsp70/Hsp90-organizing protein) for detection and quantitation by Western blotting and in plasma by immunohistochemical (IHC) techniques. It is used as a probe to determine the roles of stress-induced-phosphoprotein 1 (Hsp70/Hsp90-organizing protein) in the management of protein refolding by heat shock proteins such as Hsp70 and Hsp90.
Ações bioquímicas/fisiológicas
STIP1 mediates the association of the molecular chaperones HSC70 and HSP90 (HSPCA and HSPCB).
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: YQKALDLDSSCKEAADGYQRCMMAQYNRHDSPEDVKRRAMADPEVQQIMS
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)