Documentos Principais
AV40185
Sigma-Aldrich
Anti-PRMT5 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinônimo(s):
Anti-Protein arginine methyltransferase 5
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 2.017,00
R$ 2.017,00
Previsão de entrega em12 de maio de 2025
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB1641
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 2.017,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.017,00
Previsão de entrega em12 de maio de 2025
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB1641
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
68 kDa
reatividade de espécies
rat, horse, guinea pig, rabbit, mouse, human, dog
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PRMT5(10419)
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human PRMT5
Ações bioquímicas/fisiológicas
PRMT5 methylates specific arginine residues in the small nuclear ribonucleoproteins Sm D1 and Sm D3 to monomethylarginine and to symmetrical dimethylarginines (sDMAs). It methylates SUPT5H. PRMT5 plays a role in the assembly of snRNP core particles and may play a role in cytokine-activated transduction pathways. It negatively regulates cyclin E1 promoter activity and cellular proliferation and May regulate the SUPT5H transcriptional elongation properties. It may be part of a pathway that is connected to a chloride current, possibly through cytoskeletal rearrangement. PRMT5 methylates histone H2A/H4 ′Arg-3′ during germ cell development and methylates histone H3 ′Arg-8′, which may repress transcription.
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: FDFLCMPVFHPRFKREFIQEPAKNRPGPQTRSDLLLSGRDWNTLIVGKLS
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)