AV31654
Anti-ESRRB antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-Estrogen-related receptor β
Selecione um tamanho
R$ 3.345,00
Previsão de entrega em13 de maio de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.345,00
Previsão de entrega em13 de maio de 2025
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
peso molecular
56 kDa
reatividade de espécies
human, mouse, horse, dog, bovine, rat, guinea pig
embalagem
pkg of 100 μL buffered aqueous solution
pkg of 50 μg lyophilized powder
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ESRRB(2103)
Descrição geral
Rabbit Anti-ESRRB antibody recognizes human, mouse, rat, bovine, and canine ESRRB.
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sequência
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)