AMAB91411
Monoclonal Anti-EPCAM antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL6259, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
17-1A, 323/A3, CD326, CO-17A, EGP-2, EGP34, EGP40, ESA, Ep-CAM, GA733-2, HEA125, KS1/4, KSA, Ly74, M4S1
Selecione um tamanho
R$ 4.047,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 4.047,00
Produtos recomendados
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
CL6259, monoclonal
linha de produto
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
reatividade de espécies
human
validação aprimorada
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:200-1:500
western blot: 1 μg/mL
Isotipo
IgG3
Ensembl | Número de adesão de ser humano
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EPCAM(4072)
Categorias relacionadas
Imunogênio
Sequence
NGSKLGRRAKPEGALQNND
Aplicação
Características e benefícios
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
forma física
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)