Documentos Principais
ADAPA4621620-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-62 Rotor
holds 16 x 1.5 - 2.0 mL reaction vessels, for 250 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
flat bottom
Características
for use with aerosol-tight lid
holds 16 x 1.5 - 2.0 mL reaction vessels
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 022638220 (NA)
Parâmetros
3,000 × g max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
Altura
122 mm
Diâmetro
11 mm
compatibilidade
for use with 250 mL rectangular bucket
Categorias relacionadas
Descrição geral
Adapters to hold varying sizes of tubes and bottles to be used with Eppendorf rotor A-4-62.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)