Documentos Principais
Z740752
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials volumetric flask, class A, meets ASTM E288
stopper joint: 13, capacity 100 mL, tol. 0.100 mL, PE
Selecione um tamanho
12 EA
R$ 2.606,00
R$ 2.606,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
12 EA
R$ 2.606,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
R$ 2.606,00
Check Cart for Availability
Materiais
PE
tamanho da tampa
13
Junta
joint ST/NS neckstopper size 13
joint: stopper13
Características
class A meets ASTM E288
embalagem
pkg of 12 ea
tol. measuring range
0.100 mL
capacidade
100 mL
Descrição geral
Clear borosilicate glass volumetric flask with polyethylene stopper. Class A meets ASTM E288 specifications. Blue marking spot and capacity marking. White level marking. Flask are certified and either a batch or individual certificate. Calibrated “To Contain”.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)