Documentos Principais
A9801
Sigma-Aldrich
1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid tetrapotassium salt
Sinônimo(s):
BAPTA
About This Item
Fórmula linear:
C22H20N2O10K4
Número CAS:
Peso molecular:
628.79
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
solubilidade
~50 mg/mL (pH >6)
cadeia de caracteres SMILES
[K].OC(=O)CN(CC(O)=O)c1ccccc1OCCOc2ccccc2N(CC(O)=O)CC(O)=O
Ações bioquímicas/fisiológicas
Highly selective calcium chelating reagent.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)