A9545
4-Aminophenyl β-D-galactopyranoside
≥98% (TLC), β-galactosidase substrate
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D -42.00 to -34.00°, c = 9.00-11.00 mg/mL in water
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
cor
white to yellow cast
solubilidade
water: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(OC2OC(CO)C(O)C(O)C2O)cc1
InChI
1S/C12H17NO6/c13-6-1-3-7(4-2-6)18-12-11(17)10(16)9(15)8(5-14)19-12/h1-4,8-12,14-17H,5,13H2
chave InChI
MIAKOEWBCMPCQR-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)