A9075
(2S,3R)-3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutyric acid hydrochloride
Sinônimo(s):
(2S,3R)-AHPA
About This Item
Produtos recomendados
forma
solid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.N[C@H](Cc1ccccc1)[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO3.ClH/c11-8(9(12)10(13)14)6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,8-9,12H,6,11H2,(H,13,14);1H/t8-,9+;/m1./s1
chave InChI
OPVMPYQFOLATCK-RJUBDTSPSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3