A8451
(−)-cis,trans-Abscisic acid
Sinônimo(s):
(R)-5-(1-Hydroxy-2,6,6-trimethyl-4-oxocyclohex-2-en-1-yl)-3-methyl-(2Z,4E)-pentadienoic acid
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
Nível de qualidade
aplicação(ões)
agriculture
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(\C=C\[C@]1(O)C(C)=CC(=O)CC1(C)C)=C\C(O)=O
InChI
1S/C15H20O4/c1-10(7-13(17)18)5-6-15(19)11(2)8-12(16)9-14(15,3)4/h5-8,19H,9H2,1-4H3,(H,17,18)/b6-5+,10-7-/t15-/m0/s1
chave InChI
JLIDBLDQVAYHNE-QHFMCZIYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3