Documentos
A8168
Sigma-Aldrich
Tris(2-aminoethyl)amine
~95% (titration)
Sinônimo(s):
2,2′,2′′-Nitrilotriethylamine, 2,2′,2′′-Triaminotriethylamine, TAEA
About This Item
Fórmula linear:
(NH2CH2CH2)3N
Número CAS:
Peso molecular:
146.23
Beilstein:
1739626
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
densidade de vapor
5 (vs air)
pressão de vapor
0.02 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
~95% (titration)
índice de refração
n20/D 1.497 (lit.)
pb
114 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
0.976 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NCCN(CCN)CCN
InChI
1S/C6H18N4/c7-1-4-10(5-2-8)6-3-9/h1-9H2
chave InChI
MBYLVOKEDDQJDY-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter