A7856
Acipimox
≥99% (TLC)
Sinônimo(s):
2-Carboxy-5-methylpyrazine 4-oxide, 5-Methylpyrazinecarboxylic acid 4-oxide
Ensaio
≥99% (TLC)
Formulário
powder
cor
off-white to faint yellow
pf
177-180 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[n+]1(c(cncc1C(=O)O)C)[O-]
InChI
1S/C6H6N2O3/c1-4-2-7-3-5(6(9)10)8(4)11/h2-3H,1H3,(H,9,10)
chave InChI
DNRXJHATQULEHC-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?