A7646
Apirase
ATPase ≥60 units/mg protein, lyophilized powder (partially purified)
Sinônimo(s):
Adenosina 5′ difosfatase, Adenosina 5′ trifosfatase
Selecione um tamanho
R$ 707,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 707,00
Produtos recomendados
fonte biológica
potato
Nível de qualidade
tipo
Grade III
Formulário
lyophilized powder (partially purified)
ATPase activity
≥60 units/mg protein
peso molecular
~49 kDa by gel filtration
composição
Protein, 30-60%
solubilidade
H2O: soluble 10 mg/mL, slightly hazy
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
atividade externa
Acid Phosphatase ≤5% of base activity
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Aplicação
Reação: ATP → ADP+Pi → AMP+2Pi.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Outras notas
Qualidade
Definição da unidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)