A6486
AS-136A
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-Methyl-N-[4-(1-piperidinylsulfonyl)phenyl]-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide, CID 16122506, SID 24769845;
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: >10 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cn1nc(cc1C(=O)Nc2ccc(cc2)S(=O)(=O)N3CCCCC3)C(F)(F)F
InChI
1S/C17H19F3N4O3S/c1-23-14(11-15(22-23)17(18,19)20)16(25)21-12-5-7-13(8-6-12)28(26,27)24-9-3-2-4-10-24/h5-8,11H,2-4,9-10H2,1H3,(H,21,25)
chave InChI
OJDLQNVQEAZKSL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)