Documentos Principais
A5972
Sigma-Aldrich
Acetyl-Diabetes Associated Peptide Fragment 8-37 amide trifluoroacetate salt
sequence human, ≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
Acetyl-Amylin Fragment 8-37 amide trifluoroacetate salt
Selecione um tamanho
0.5 MG
R$ 2.825,00
R$ 2.825,00
Previsão de entrega em21 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
0.5 MG
R$ 2.825,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C140H218N42O46 · xC2HF3O2
Peso molecular:
3225.48 (free base basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.32
R$ 2.825,00
Previsão de entrega em21 de maio de 2025
fonte biológica
sequence from human
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... IAPP(3375)
Amino Acid Sequence
Ac-Ala-Thr-Gln-Arg-Leu-Ala-Asn-Phe-Leu-Val-His-Ser-Ser-Asn-Asn-Phe-Gly-Ala-Ile-Leu-Ser-Ser-Thr-Asn-Val-Gly-Ser-Asn-Thr-Tyr-NH2
Ações bioquímicas/fisiológicas
Reverses the inhibitory effects of amylin on glycogen accumulation in vitro
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)