Merck
A0664
4-Aminobutylphosphonic acid
≥99%
Sinônimo(s):
P-(4-aminobutyl)-phosphonic acid
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H12NO3P
Número CAS:
Peso molecular:
153.12
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
color
white
application(s)
detection
SMILES string
NCCCCP(O)(O)=O
InChI
1S/C4H12NO3P/c5-3-1-2-4-9(6,7)8/h1-5H2,(H2,6,7,8)
InChI key
IDPXFPYGZRMMKZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
4-Aminobutylphosphonic acid, a GABA B receptor ligand, is used in studies on the regulation of prolactin (PRL) secretion and differential GABA receptor research.
4-aminobutylphosphonic acid, the phosphonic acid analogue of delta-aminovaleric acid, inhibits gamma-aminobutyric acid B (GABA-B receptor) binding without influencing either isoproterenol- or forskolin-stimulated cyclic AMP production.
Other Notes
Analog of δ-aminovaleric acid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)