A4535
5-(2-Aminoethylamino)-1-naphthalenesulfonic acid sodium salt
suitable for fluorescence
Sinônimo(s):
1,5-EDANS, N-(Aminoethyl)-5-naphthylamine-1-sulfonic acid
About This Item
Produtos recomendados
adequação
suitable for fluorescence
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].NCCNc1cccc2c(cccc12)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H14N2O3S.Na/c13-7-8-14-11-5-1-4-10-9(11)3-2-6-12(10)18(15,16)17;/h1-6,14H,7-8,13H2,(H,15,16,17);/q;+1/p-1
chave InChI
HGWRACRQRUQQGH-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?